2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR450094-1G
OR450094-250MG
APOSOR450094-1GEA
429
EUR
APOSOR450094-1G
APOSOR450094-250MG
2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
Formel:
C₃H₅N₃O Molecular Weight: 99.091 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444293 CAS-Nummer: 503-86-6 |