2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR450098-1G OR450098-250MG
APOSOR450098-1GEA 88.6 EUR
APOSOR450098-1G APOSOR450098-250MG
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₃BrN₂O₂S
Molecular Weight: 223.048 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275696
CAS-Nummer: 858486-46-1