2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazoleacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR450099-1G OR450099-250MG
APOSOR450099-1GEA 509 EUR
APOSOR450099-1G APOSOR450099-250MG
2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazoleacetic acid
2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazoleacetic acid
Formel: C₅H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 160,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03772984
CAS-Nummer: 103541-11-3