Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR450100-1G OR450100-250MG
APOSOR450100-1GEA 429 EUR
APOSOR450100-1G APOSOR450100-250MG
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Formel: C₅H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 160,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28652971
CAS-Nummer: 66512-81-0