Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR450105-1G
OR450105-250MG
APOSOR450105-1GEA
429
EUR
APOSOR450105-1G
APOSOR450105-250MG
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Formel:
C₆H₇N₃O₃S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01567017 CAS-Nummer: 51101-09-8 |