1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR450109-1G OR450109-250MG
APOSOR450109-1GEA 364 EUR
APOSOR450109-1G APOSOR450109-250MG
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Formel: C₂H₅N₅·ClH
Molecular Weight: 135.556 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11500152
CAS-Nummer: 6421-05-2
UN: 2735
ADR: 8 III