4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR450110-1G OR450110-250MG
APOSOR450110-1GEA 509 EUR
APOSOR450110-1G APOSOR450110-250MG
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Formel: C₅H₃N₇
Molecular Weight: 161.124 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18804243
CAS-Nummer: 61033-27-0