2-Iodothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR450112-1G OR450112-250MG
APOSOR450112-1GEA 241 EUR
APOSOR450112-1G APOSOR450112-250MG
2-Iodothiazole
2-Iodothiazole
Formel: C₃H₂INS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094167
CAS-Nummer: 3034-54-6