α-Tripiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450113-1G OR450113-250MG
APOSOR450113-1GEA 683 EUR
APOSOR450113-1G APOSOR450113-250MG
α-Tripiperidine
α-Tripiperidine
Formel: C₁₅H₂₇N₃
Molecular Weight: 249.395 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18839150
CAS-Nummer: 522-33-8