3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
OR45060-1G OR45060-250MG
APOSOR45060-1GEA 259 EUR
APOSOR45060-1G APOSOR45060-250MG
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Formel: C₉H₁₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 216,665 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11841078
CAS-Nummer: 953408-97-4