4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[(4-Formylbenzyl)oxy]piperidine, N-BOC protected
OR45070-1G
OR45070-500MG
APOSOR45070-1GEA
236
EUR
APOSOR45070-1G
APOSOR45070-500MG
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₈H₂₅NO₄ Molecular Weight: 319,395 g/mol Schmelzpunkt: 65,5…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11841070 CAS-Nummer: 1080028-74-5 |