1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR451031-1G OR451031-10G OR451031-5G
APOSOR451031-1GEA 168 EUR
APOSOR451031-1G APOSOR451031-10G APOSOR451031-5G
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone
Formel: C₅H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366667
CAS-Nummer: 118972-96-6