4-Cyclopropyl-benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451110-1G OR451110-250MG OR451110-5G
APOSOR451110-1GEA 241 EUR
APOSOR451110-1G APOSOR451110-250MG APOSOR451110-5G
4-Cyclopropyl-benzoic acid
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01069076
CAS-Nummer: 1798-82-9