(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S)-2-amino-2-cyclopropylethan-1-ol hcl
OR451118-1G OR451118-250MG
APOSOR451118-1GEA 373 EUR
APOSOR451118-1G APOSOR451118-250MG
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28975203
CAS-Nummer: 1623432-63-2