(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451119-1G OR451119-250MG
APOSOR451119-1GEA 528 EUR
APOSOR451119-1G APOSOR451119-250MG
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Molecular Weight: 137,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28975219
CAS-Nummer: 1270290-36-2