2-Iodo-6-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3-iodonitrobenzene
OR45114-1G OR45114-250MG OR45114-5G
APOSOR45114-1GEA 186 EUR
APOSOR45114-1G APOSOR45114-250MG APOSOR45114-5G
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
2-Iodo-6-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Molecular Weight: 265.005 g/mol
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00859244
CAS-Nummer: 13073-26-2