8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451150-1G
OR451150-250MG
APOSOR451150-1GEA
0
EUR
APOSOR451150-1G
APOSOR451150-250MG
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formel:
C₉H₁₅BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847773 CAS-Nummer: 74286-87-6 |