1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451157-1G
OR451157-250MG
APOSOR451157-1GEA
219
EUR
APOSOR451157-1G
APOSOR451157-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Formel:
C₁₀H₁₈O₄ Molecular Weight: 202.248 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20260014 CAS-Nummer: 1256546-72-1 |