1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451160-1G OR451160-5G OR451160-10G
APOSOR451160-1GEA 24.8 EUR
APOSOR451160-1G APOSOR451160-5G APOSOR451160-10G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄O₄
Molecular Weight: 186,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847571
CAS-Nummer: 66500-55-8