3-Iodo-2-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45118-1G
OR45118-250MG
OR45118-5G
APOSOR45118-1GEA
0
EUR
APOSOR45118-1G
APOSOR45118-250MG
APOSOR45118-5G
3-Iodo-2-nitroanisole
3-Iodo-2-nitroanisole
Formel:
C₇H₆INO₃ Schmelzpunkt: 81…83 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18397933 CAS-Nummer: 725266-66-0 |