Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-Oxo-3-(4-tetrahydropyranyl)propanoate
OR451223-1G
OR451223-250MG
OR451223-5G
APOSOR451223-1GEA
82.8
EUR
APOSOR451223-1G
APOSOR451223-250MG
APOSOR451223-5G
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Molecular Weight: 200,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115573 CAS-Nummer: 856414-68-1 |