4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,6-Dichloro-5-azaindazole
OR45126-100MG
OR45126-1G
OR45126-250MG
APOSOR45126-100MGEA
62.5
EUR
APOSOR45126-100MG
APOSOR45126-1G
APOSOR45126-250MG
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel:
C₆H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 188.014 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18257114 CAS-Nummer: 1256794-28-1 |