α-Furfuryl octanoate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451301-100G OR451301-25G OR451301-500G
APOSOR451301-100GEA 627 EUR
APOSOR451301-100G APOSOR451301-25G APOSOR451301-500G
α-Furfuryl octanoate 98+%
α-Furfuryl octanoate
Formel: C₁₃H₂₀O₃
Molecular Weight: 224,296 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209510
CAS-Nummer: 39252-03-4