3-Iodophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR45138-1G
OR45138-250MG
APOSOR45138-1GEA
509
EUR
APOSOR45138-1G
APOSOR45138-250MG
3-Iodophenacyl bromide
3-Iodophenacyl bromide
Formel:
C₈H₆BrIO Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06666937 CAS-Nummer: 61858-38-6 UN: 3261 ADR: 8,III |