Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45140-250MG OR45140-1G OR45140-5G
APOSOR45140-250MGEA 74.4 EUR
APOSOR45140-250MG APOSOR45140-1G APOSOR45140-5G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate
Formel: C₄H₂NO₃·Na
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17926331
CAS-Nummer: 1255098-88-4