1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451402-1G OR451402-5G
APOSOR451402-1GEA 132 EUR
APOSOR451402-1G APOSOR451402-5G
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₃H₅N₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07367630
CAS-Nummer: 34045-29-9