4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451410-1G OR451410-5G
APOSOR451410-1GEA 58 EUR
APOSOR451410-1G APOSOR451410-5G
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 161.546 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00195034
CAS-Nummer: 512810-26-3