Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451412-1G OR451412-5G
APOSOR451412-1GEA 190 EUR
APOSOR451412-1G APOSOR451412-5G
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 174.585 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03423395
CAS-Nummer: 1003293-40-0