2,4-Dimethylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451416-1G OR451416-5G
APOSOR451416-1GEA 348 EUR
APOSOR451416-1G APOSOR451416-5G
2,4-Dimethylpiperidine
2,4-Dimethylpiperidine
Formel: C₇H₁₅N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129009
CAS-Nummer: 6287-19-0