4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451423-1G OR451423-5G
APOSOR451423-1GEA 75.4 EUR
APOSOR451423-1G APOSOR451423-5G
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₆H₅BrOS
Molecular Weight: 205,072 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01118659
CAS-Nummer: 29421-75-8