(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451424-1G OR451424-5G
APOSOR451424-1GEA 174 EUR
APOSOR451424-1G APOSOR451424-5G
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17078885
CAS-Nummer: 288318-31-0