{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR451432-1G OR451432-5G OR451432-10G
APOSOR451432-1GEA 42.2 EUR
APOSOR451432-1G APOSOR451432-5G APOSOR451432-10G
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Formel: C₉H₁₄BNO₂·ClH
Molecular Weight: 215.485 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20731144
CAS-Nummer: 1485417-01-3
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable