4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451441-1G OR451441-5G
APOSOR451441-1GEA 63.8 EUR
APOSOR451441-1G APOSOR451441-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₄H₆ClN₃·ClH
Molecular Weight: 168.024 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15142897
CAS-Nummer: 1197235-09-8