1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451450-1G OR451450-5G
APOSOR451450-1GEA 69.6 EUR
APOSOR451450-1G APOSOR451450-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formel: C₆H₆N₄·ClH
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25371291
CAS-Nummer: 1431970-26-1