(3-Cyclopropylisoxazol-5-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451451-1G OR451451-250MG
APOSOR451451-1GEA 197 EUR
APOSOR451451-1G APOSOR451451-250MG
(3-Cyclopropylisoxazol-5-yl)methanol 95%
(3-Cyclopropylisoxazol-5-yl)methanol
Formel: C₇H₉NO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16556130
CAS-Nummer: 121604-45-3