Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451452-1G OR451452-5G
APOSOR451452-1GEA 197 EUR
APOSOR451452-1G APOSOR451452-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel: C₆H₆N₄
Molecular Weight: 134,139 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01693048
CAS-Nummer: 1194-63-4