4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451455-1G OR451455-25G OR451455-5G
APOSOR451455-1GEA 139 EUR
APOSOR451455-1G APOSOR451455-25G APOSOR451455-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 160.558 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463989
CAS-Nummer: 84547-83-1