Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45158-1G OR45158-250MG OR45158-5G
APOSOR45158-1GEA 65.4 EUR
APOSOR45158-1G APOSOR45158-250MG APOSOR45158-5G
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClO₃
Molecular Weight: 224.64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275273
CAS-Nummer: 59962-89-9