Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45165-1G OR45165-250MG
APOSOR45165-1GEA 145 EUR
APOSOR45165-1G APOSOR45165-250MG
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁BrO₄
Molecular Weight: 299.117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31726338
CAS-Nummer: 91571-13-0