7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45170-1G OR45170-250MG
APOSOR45170-1GEA 145 EUR
APOSOR45170-1G APOSOR45170-250MG
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₃
Molecular Weight: 241.038 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699647
CAS-Nummer: 550998-59-9