N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45179-1G OR45179-250MG
APOSOR45179-1GEA 278 EUR
APOSOR45179-1G APOSOR45179-250MG
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197.032 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD16767982
CAS-Nummer: 70590-12-4