4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR45199-1G OR45199-250MG
APOSOR45199-1GEA 790 EUR
APOSOR45199-1G APOSOR45199-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Molecular Weight: 152,214 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06802673
CAS-Nummer: 893738-62-0