3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3-(3-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3-I)-OH
OR452004-1G OR452004-5G
APOSOR452004-1GEA 154 EUR
APOSOR452004-1G APOSOR452004-5G
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
3-Iodo-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀INO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05227974
CAS-Nummer: 20846-38-2