7-Bromo-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452009-250MG OR452009-500MG
APOSOR452009-250MGEA 699 EUR
APOSOR452009-250MG APOSOR452009-500MG
7-Bromo-D-tryptophan 97%
7-Bromo-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 283,121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264336
CAS-Nummer: 496929-99-8