4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR45201-1G OR45201-250MG
APOSOR45201-1GEA 696 EUR
APOSOR45201-1G APOSOR45201-250MG
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
Molecular Weight: 154.229 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32219464
CAS-Nummer: 2416262-91-2