Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452010-1G OR452010-250MG OR452010-500MG
APOSOR452010-1GEA 522 EUR
APOSOR452010-1G APOSOR452010-250MG APOSOR452010-500MG
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840393
CAS-Nummer: 478183-61-8