(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid, H-D-Phg(3-Cl)-OH
OR452013-1G
APOSOR452013-1GEA 289 EUR
APOSOR452013-1G
(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine 97%
(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371715
CAS-Nummer: 25698-37-7