4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452019-1G OR452019-500MG
APOSOR452019-1GEA 522 EUR
APOSOR452019-1G APOSOR452019-500MG
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Molecular Weight: 207.269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01860653
CAS-Nummer: 216007-00-0