5-Methyl-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-Me)-OH
OR452022-1G OR452022-250MG
APOSOR452022-1GEA 607 EUR
APOSOR452022-1G APOSOR452022-250MG
5-Methyl-L-tryptophan 97%
5-Methyl-L-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 218.252 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01677297
CAS-Nummer: 154-06-3