4-Methyl-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452025-250MG
OR452025-500MG
OR452025-100MG
OR452025-1G
APOSOR452025-250MGEA
328
EUR
APOSOR452025-250MG
APOSOR452025-500MG
APOSOR452025-100MG
APOSOR452025-1G
4-Methyl-L-tryptophan 97%
4-Methyl-L-tryptophan
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 218.252 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797707 CAS-Nummer: 33468-33-6 |